Drukuj
chlorek oksalilu 2 M in dichloromethane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Oxalyl chloride
H31617.AE H31617.AP
H31617.AEEA 411 PLN
H31617.AE H31617.AP
chlorek oksalilu 2 M in dichloromethane
chlorek oksalilu
CAS No.: 79-37-8 Molecular Formula: C2Cl2O2 Formula Weight: 126.93 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00000704
Formuła: C₂Cl₂O₂
MW: 126.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 63
Temp. topnienia: -12
Gęstość: 1.335
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000704
Numer CAS: 79-37-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-200-2
Jednostka: 2922
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,07046