chlorek jodu 1 M in dichloromethane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H31938.AE
H31938.AP
H31938.AEEA
509
PLN
H31938.AE
H31938.AP
chlorek jodu 1 M in dichloromethane
chlorek jodu
CAS No.: 7790-99-0
Molecular Formula: ClI
Formula Weight: 162.36
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00011354
Formuła:
ClI Gęstość: 1,420 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011354 Numer CAS: 7790-99-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-236-7 Jednostka: 2922 ADR: 8,III |