Fosforan Tris(2-etyloheksylu)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
15808.18
15808.30
15808.A1
15808.18EA
197
PLN
15808.18
15808.30
15808.A1
Fosforan Tris(2-etyloheksylu)
Fosforan Tris(2-etyloheksylu)
CAS No.: 78-42-2
Molecular Formula: [CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]3P(O)
Formula Weight: 434.64
Flash Point:
Formuła:
C₂₄H₅₁O₄P Temp. Wrzenia: 216 °C (4 mmHg) Gęstość: 0,93 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009491 Numer CAS: 78-42-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-116-6 |