3-Octylthiophene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H55466.06
H55466.14
H55466.06EA
924
PLN
H55466.06
H55466.14
3-Octylthiophene ≥97%
3-Octylthiophene
Purity: 97%
CAS No.: 65016-62-8
Molecular Formula: C12H20S
Formula Weight: 196.35
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.92
Refractive Index: 1.4920
Appearance: Colourless
Boiling Point: 106-107°/3mm
MDL No.: MFCD00085281
Formuła:
C₁₂H₂₀S MW: 196.36 g/mol Temp. Wrzenia: 106…107 °C (3 mmHg) Gęstość: 0.92 Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00085281 Numer CAS: 65016-62-8 |