3-Dodecylthiophene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H55799.03
H55799.06
H55799.03EA
457
PLN
H55799.03
H55799.06
3-Dodecylthiophene ≥97%
3-Dodecylthiophene
Purity: 97%
CAS No.: 104934-52-3
Molecular Formula: C16H28S
Formula Weight: 252.46
Refractive Index: 1.4880
Boiling Point: 290°
MDL No.: MFCD00130121
Formuła:
C₁₆H₂₈S Temp. Wrzenia: 290 °C Gęstość: 0,902 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00130121 Numer CAS: 104934-52-3 |