2,6-Di-tert-butylopirydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H55761.03
H55761.06
H55761.14
H55761.03EA
451
PLN
H55761.03
H55761.06
H55761.14
2,6-Di-tert-butylopirydyna ≥97%
2,6-Di-tert-butylopirydyna
Purity: 97+%
CAS No.: 585-48-8
Molecular Formula: C13H21N
Formula Weight: 191.32
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4730
Boiling Point: 100-101°/23mm
Beilstein Reference: 125886
Merck Reference: 14,3036
MDL No.: MFCD00006306
Formuła:
C₁₃H₂₁N Temp. Wrzenia: 100…101 °C (23 mmHg) Gęstość: 0,867 Temp. Zapłonu: 71 °C (160 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006306 Numer CAS: 585-48-8 Numer WE (dawny EINECS): 209-557-6 Klasyfikacja Merck : 14,3036 |