Drukuj

Pirydyna, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Azabenzene, Azine

427276101.0500 427276101.0250 427276101.1000
CHMP427276101.0500EA 144 PLN
CHMP427276101.0500 CHMP427276101.0250 CHMP427276101.1000
Pirydyna, pure
Pirydyna
Formuła: C₅H₅N
Temp. Wrzenia: 115 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 0,983 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-809-9
Jednostka: 1282
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR