Drukuj

Tritlenek chromu, Technical Grade

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Tlenek chromu(VI), Bezwodnik chromowy

322501202.5000 322501202.1000 322501202.9010 322501202.9025
CHMP322501202.5000EA 481 PLN
CHMP322501202.5000 CHMP322501202.1000 CHMP322501202.9010 CHMP322501202.9025
Tritlenek chromu, Technical Grade
Tritlenek chromu
Formuła: CrO₃
Temp. topnienia: 195 °C
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010952
Numer CAS: 1333-82-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-607-8
Jednostka: 1463
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119458868-17
Klasyfikacja Merck : 13,02256

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR