Drukuj

azotan amonu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

421369900.0500 421369900.1000 421369900.9010 421369900.0050
CHMP421369900.0500EA 76.4 PLN
CHMP421369900.0500 CHMP421369900.1000 CHMP421369900.9010 CHMP421369900.0050
azotan amonu, pure
azotan amonu
Formuła: NH₄NO₃
Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 169 °C
Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011425
Numer CAS: 6484-52-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-347-8
Jednostka: 1942
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00538

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR