Drukuj

chlorek cyny (II), czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

422619204.0050 422619204.0100 422619204.0250 422619204.0500 422619204.1000 422619204.9010
CHMP422619204.0050EA 73 PLN
CHMP422619204.0050 CHMP422619204.0100 CHMP422619204.0250 CHMP422619204.0500 CHMP422619204.1000 CHMP422619204.9010
chlorek cyny (II), czysty
chlorek cyny (II)
Formuła: SnCl₂
Temp. Wrzenia: 623 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 246 °C
Gęstość: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011241
Numer CAS: 7772-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,08861

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR