1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Trimethyl(phenylethynyl)silane
H55866.06
H55866.14
H55866.22
H55866.06EA
409
PLN
H55866.06
H55866.14
H55866.22
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene ≥99%
1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene
Purity: 99%
CAS No.: 2170-06-1
Molecular Formula: C11H14Si
Formula Weight: 174.32
Flash Point: 74°(165°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.886
Refractive Index: 1.5280
Appearance: Colourless
Boiling Point: 87-88°/9mm
Beilstein Reference: 3088678
MDL No.: MFCD00054860
Formuła:
C₁₁H₁₄Si Temp. Wrzenia: 87…88 °C (9 mmHg) Gęstość: 0,886 Temp. Zapłonu: 74 °C (165 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054860 Numer CAS: 2170-06-1 |