6-Fluoronicotinic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Fluoro-5-pyridinecarboxylic acid
H55147.MD
H55147.03
H55147.MDEA
395
PLN
H55147.MD
H55147.03
6-Fluoronicotinic acid ≥97%
6-Fluoronicotinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 403-45-2
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Melting Point: 144-148°
MDL No.: MFCD01859863
Formuła:
C₆H₄FNO₂ Temp. topnienia: 144…148 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01859863 Numer CAS: 403-45-2 |