Drukuj

Kwas fluorowodorowy 70% 70, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

115504642.2500 115504642.5000 115504642.0100
CHMP115504642.2500EA 376 PLN
CHMP115504642.2500 CHMP115504642.5000 CHMP115504642.0100
Kwas fluorowodorowy 70% 70, pure zA
Kwas fluorowodorowy
Formuła: HF
MW: 20.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8
Jednostka: 1790
ADR: 8 I

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR