Drukuj

azotan strontu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

428188009.0500 428188009.1000
CHMP428188009.0500EA 108 PLN
CHMP428188009.0500 CHMP428188009.1000
azotan strontu, pure
azotan strontu
Formuła: Sr(NO₃)₂
MW: 211.63 g/mol
Temp. Wrzenia: 645
Temp. topnienia: 570
Gęstość: 2.113 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011248
Numer CAS: 10042-76-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-131-9
Jednostka: 1507
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08926

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR