Drukuj

azotan strontu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

118188000.0500 118188000.0100 118188000.0250 118188000.1000
CHMP118188000.0500EA 112 PLN
CHMP118188000.0500 CHMP118188000.0100 CHMP118188000.0250 CHMP118188000.1000
azotan strontu, pure analytical reagent
azotan strontu
Formuła: Sr(NO₃)₂
Temp. Wrzenia: 645 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 570 °C
Gęstość: 2,113 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011248
Numer CAS: 10042-76-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-131-9
Jednostka: 1507
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,08926

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR