Drukuj

azotan baru, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

421575206.0100 421575206.0500 421575206.1000
CHMP421575206.0100EA 49.6 PLN
CHMP421575206.0100 CHMP421575206.0500 CHMP421575206.1000
azotan baru, pure
azotan baru
Formuła: Ba(NO₃)₂
Temp. topnienia: ∼592 °C
Gęstość: ∼3,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003442
Numer CAS: 10022-31-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-020-5
Jednostka: 1446
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,00986

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR