Drukuj

Chlorek baru, anhydrous, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Dichlorek baru

421579109.0500 421579109.1000 421579109.0010
CHMP421579109.0500EA 118 PLN
CHMP421579109.0500 CHMP421579109.1000 CHMP421579109.0010
Chlorek baru, anhydrous, pure
Chlorek baru
Formuła: BaCl₂
MW: 208.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 1560
Temp. topnienia: ∼963 °C
Gęstość: 2.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003445
Numer CAS: 10361-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1
Jednostka: 1564
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,00998

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR