Drukuj
Wodorosiarczyn sodu ≥58,5%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dostawca: Avantor Performance Materials
Niebezpieczeństwo
7448-12EA 285 PLN
7448-12 7448-20
Wodorosiarczyn sodu ≥58,5%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Wodorosiarczyn sodu
Formuła: HNaO₃S
Temp. topnienia: 300 °C
Gęstość: 2,476 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167602
Numer CAS: 7631-90-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-548-0
Jednostka: 2693
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,08731
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (as SO₂) ≥58.5 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.02 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.002 %