Drukuj

tiocyjanian sodu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

118073601.0100 118073601.0250 118073601.0500 118073601.1000
CHMP118073601.0100EA 84.2 PLN
CHMP118073601.0100 CHMP118073601.0250 CHMP118073601.0500 CHMP118073601.1000
tiocyjanian sodu, czysty reagent analityczny
tiocyjanian sodu
Formuła: NaSCN
Temp. topnienia: 287 °C
Gęstość: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011123
Numer CAS: 540-72-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-754-4
Klasyfikacja Merck : 13,09401

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR