Drukuj

nadtlenosiarczan disodu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Sodium peroxidisulphate, Sodium persulphate, Disodium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid disodium salt

428036803.0500 428036803.1000 428036803.0050
CHMP428036803.0500EA 81.9 PLN
CHMP428036803.0500 CHMP428036803.1000 CHMP428036803.0050
nadtlenosiarczan disodu, pure
nadtlenosiarczan disodu
Formuła: Na₂S₂O₈
MW: 238.11 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003501
Numer CAS: 7775-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-892-1
Jednostka: 1505
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08729

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR