Drukuj

tiosiarczan (VI) sodu, anhydrous, pure

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate

428095506.0500 428095506.1000
CHMP428095506.0500EA 117 PLN
CHMP428095506.0500 CHMP428095506.1000
tiosiarczan (VI) sodu, anhydrous, pure
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: 48
Gęstość: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR