Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu, anhydrous, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
118095507.0250 118095507.1000 118095507.0100 118095507.0500
CHMP118095507.0250EA 88.6 PLN
CHMP118095507.0250 CHMP118095507.1000 CHMP118095507.0100 CHMP118095507.0500
tiosiarczan (VI) sodu, anhydrous, pure analytical reagent
tiosiarczan (VI) sodu
Formuła: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 100
Temp. topnienia: 48
Gęstość: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844