Drukuj

ortofosforan (V) sodu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: tri-Sodium phosphate, Sodium phosphate tribasic, Trisodium phosphate

427993505.0500 427993505.1000 427993505.9010
CHMP427993505.0500EA 82.5 PLN
CHMP427993505.0500 CHMP427993505.1000 CHMP427993505.9010
ortofosforan (V) sodu, pure
ortofosforan (V) sodu
Formuła: Na₃O₄P
MW: 163.94 g/mol
Temp. topnienia: 73.3…76.7 °C
Gęstość: 2.54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003510
Numer CAS: 7601-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8
Jednostka: 3262
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,08808

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR