Drukuj

ortofosforan (V) sodu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: tri-Sodium phosphate, Sodium phosphate tribasic, Trisodium phosphate

117993506.0100 117993506.0250 117993506.0500 117993506.1000
CHMP117993506.0100EA 66.3 PLN
CHMP117993506.0100 CHMP117993506.0250 CHMP117993506.0500 CHMP117993506.1000
ortofosforan (V) sodu, pure analytical reagent
ortofosforan (V) sodu
Formuła: Na₃O₄P
Gęstość: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003510
Numer CAS: 7601-54-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8
Jednostka: 3262
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 12,08808

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR