Drukuj

Wodorotlenek sodu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Caustic soda

4281019251.025 428109251.9025 428109251.1000 428109251.0500 428109251.9010 428109251.5000
CHMP4281019251.025EA 0 PLN
CHMP4281019251.025 CHMP428109251.9025 CHMP428109251.1000 CHMP428109251.0500 CHMP428109251.9010 CHMP428109251.5000
Wodorotlenek sodu, pure
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Klasyfikacja Merck : 14,08627

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR