Wodorotlenek sodu, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Caustic soda
118109252.0500
118109252.1000
118109252.0250
118109252.9010
118109252.9015
118109252.0100
CHMP118109252.0500EA
38.5
PLN
CHMP118109252.0500
CHMP118109252.1000
CHMP118109252.0250
CHMP118109252.9010
CHMP118109252.9015
CHMP118109252.0100
Wodorotlenek sodu, pure analytical reagent
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH Temp. Wrzenia: 1390 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 323 °C Gęstość: 2,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 Jednostka: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Klasyfikacja Merck : 14,08627 |