azotan (V) sodu, pure
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
427926600.1000
427926600.0500
427926600.9010
CHMP427926600.1000EA
81.4
PLN
CHMP427926600.1000
CHMP427926600.0500
CHMP427926600.9010
azotan (V) sodu, pure
azotan (V) sodu
Formuła:
NaNO₃ Temp. Wrzenia: 380 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 308 °C Gęstość: 2,26 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011119 Numer CAS: 7631-99-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-554-3 Jednostka: 1498 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488221-41 Klasyfikacja Merck : 13,08720 |