Drukuj

azotan (V) sodu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

117926601.1000 117926601.0100 117926601.0250 117926601.0500 117926601.9010
CHMP117926601.1000EA 114 PLN
CHMP117926601.1000 CHMP117926601.0100 CHMP117926601.0250 CHMP117926601.0500 CHMP117926601.9010
azotan (V) sodu, czysty reagent analityczny
azotan (V) sodu
Formuła: NaNO₃
Temp. Wrzenia: 380 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 308 °C
Gęstość: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011119
Numer CAS: 7631-99-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-554-3
Jednostka: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Klasyfikacja Merck : 13,08720

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR