Azotyn sodu, pure
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Azotan(III) sodu
427926906.1000
427926906.0500
427926906.9010
CHMP427926906.1000EA
83.6
PLN
CHMP427926906.1000
CHMP427926906.0500
CHMP427926906.9010
Azotyn sodu, pure
Azotyn sodu
Formuła:
NaNO₂ Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 284 °C Gęstość: 2,168 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011118 Numer CAS: 7632-00-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-555-9 Jednostka: 1500 ADR: 5.1,III Klasyfikacja Merck : 13,08721 |