Drukuj

Azotyn potasu, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

427389507.0050 427389507.0100 427389507.0250 427389507.0500 427389507.1000
CHMP427389507.0050EA 85.8 PLN
CHMP427389507.0050 CHMP427389507.0100 CHMP427389507.0250 CHMP427389507.0500 CHMP427389507.1000
Azotyn potasu, czysty
Azotyn potasu
Formuła: KNO₂
Temp. topnienia: 387 °C
Gęstość: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011408
Numer CAS: 7758-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-832-4
Jednostka: 1488
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,07734

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR