Azotyn potasu, pure zA
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Azotan(III) potasu
117389508.0050
117389508.0100
117389508.0250
117389508.0500
117389508.1000
CHMP117389508.0050EA
129
PLN
CHMP117389508.0050
CHMP117389508.0100
CHMP117389508.0250
CHMP117389508.0500
CHMP117389508.1000
Azotyn potasu, pure zA
Azotyn potasu
Formuła:
KNO₂ MW: 85.1 g/mol Temp. topnienia: 387 Gęstość: 1.92 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011408 Numer CAS: 7758-09-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-832-4 Jednostka: 1488 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 13,07734 |