Drukuj

Azydek sodu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Sodium triazide

427927703.0050 427927703.0100 427927703.0250 427927703.0500 427927703.1000 427927703.0025
CHMP427927703.0050EA 123 PLN
CHMP427927703.0050 CHMP427927703.0100 CHMP427927703.0250 CHMP427927703.0500 CHMP427927703.1000 CHMP427927703.0025
Azydek sodu, pure
Azydek sodu
Formuła: NaN₃
Temp. topnienia: 275 °C
Gęstość: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003536
Numer CAS: 26628-22-8
Numer WE (dawny EINECS): 247-852-1
Jednostka: 1687
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,08653

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR