Drukuj

Azydek sodu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

117927704.0025 117927704.0050 117927704.0100 117927704.0250 117927704.0500 117927704.1000 117927704.0010
CHMP117927704.0025EA 85.8 PLN
CHMP117927704.0025 CHMP117927704.0050 CHMP117927704.0100 CHMP117927704.0250 CHMP117927704.0500 CHMP117927704.1000 CHMP117927704.0010
Azydek sodu, czysty reagent analityczny
Azydek sodu
Formuła: NaN₃
Temp. topnienia: 275 °C
Gęstość: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003536
Numer CAS: 26628-22-8
Numer WE (dawny EINECS): 247-852-1
Jednostka: 1687
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,08653

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR