Drukuj

jodan (V) sodu, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

428013101.0050 428013101.0100 428013101.0250 428013101.0500 428013101.1000
CHMP428013101.0050EA 159 PLN
CHMP428013101.0050 CHMP428013101.0100 CHMP428013101.0250 CHMP428013101.0500 CHMP428013101.1000
jodan (V) sodu, czysty
jodan (V) sodu
Formuła: INaO₃
Temp. topnienia: 420…430 °C
Gęstość: 3,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003533
Numer CAS: 7681-55-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-672-5
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,08704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806173453dcec1d2f791367d269d662d3459149a&vid=16d5efbf45a7cc1cd6399272211e2455e47a2e4b&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR