Drukuj

jodek sodu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril

118013500.0025 118013500.0050 118013500.0100 118013500.0250 118013500.0500 118013500.1000
CHMP118013500.0025EA 83.6 PLN
CHMP118013500.0025 CHMP118013500.0050 CHMP118013500.0100 CHMP118013500.0250 CHMP118013500.0500 CHMP118013500.1000
jodek sodu, pure analytical reagent
jodek sodu
Formuła: NaI
MW: 149.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 1300
Temp. topnienia: 662
Gęstość: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003532
Numer CAS: 7681-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-679-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,08705

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR