Drukuj

Sodu fluorek, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Fluorek sodu

427987000.0250 427987000.0500 427987000.1000
CHMP427987000.0250EA 99.7 PLN
CHMP427987000.0250 CHMP427987000.0500 CHMP427987000.1000
Sodu fluorek, pure
Sodu fluorek
Formuła: NaF
MW: 41.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 1700
Temp. topnienia: 993
Gęstość: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003524
Numer CAS: 7681-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-667-8
Jednostka: 1690
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR