Sodu fluorek, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Fluorek sodu
117987000.0100
117987000.0250
117987000.0500
117987000.1000
117987000.0010
CHMP117987000.0100EA
70.2
PLN
CHMP117987000.0100
CHMP117987000.0250
CHMP117987000.0500
CHMP117987000.1000
CHMP117987000.0010
Sodu fluorek, pure analytical reagent
Sodu fluorek
Formuła:
NaF MW: 41.99 g/mol Temp. Wrzenia: 1700 Temp. topnienia: 993 Gęstość: 2.8 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003524 Numer CAS: 7681-49-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-667-8 Jednostka: 1690 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 13,08691 |
|