Drukuj

chlorek potasu, czysty

Dostawca: CHEMPUR

427397401.0100 427397401.0500 427397401.1000 427397401.9010
CHMP427397401.0100EA 45.2 PLN
CHMP427397401.0100 CHMP427397401.0500 CHMP427397401.1000 CHMP427397401.9010
chlorek potasu, czysty
chlorek potasu
Formuła: KCl
Temp. Wrzenia: 1420 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 773 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8
Klasyfikacja Merck : 14,07621

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR