Drukuj

węglan litu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

426047005.0100 426047005.0250 426047005.0500 426047005.1000
CHMP426047005.0100EA 242 PLN
CHMP426047005.0100 CHMP426047005.0250 CHMP426047005.0500 CHMP426047005.1000
węglan litu, pure
węglan litu
Formuła: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Temp. topnienia: 720
Gęstość: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011084
Numer CAS: 554-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-062-5
Klasyfikacja Merck : 13,05549

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR