Drukuj

węglan litu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

116047006.0050 116047006.0100 116047006.0250 116047006.0500 116047006.1000
CHMP116047006.0050EA 176 PLN
CHMP116047006.0050 CHMP116047006.0100 CHMP116047006.0250 CHMP116047006.0500 CHMP116047006.1000
węglan litu, pure analytical reagent
węglan litu
Formuła: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Temp. topnienia: 720
Gęstość: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011084
Numer CAS: 554-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-062-5
Klasyfikacja Merck : 13,05549

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR