Drukuj

tetraboran dilitu, pure

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate

426027407.0050 426027407.0100 426027407.0250 426027407.0500 426027407.1000
CHMP426027407.0050EA 1060 PLN
CHMP426027407.0050 CHMP426027407.0100 CHMP426027407.0250 CHMP426027407.0500 CHMP426027407.1000
tetraboran dilitu, pure
tetraboran dilitu
Formuła: Li₂B₄O₇
MW: 169.12 g/mol
Temp. topnienia: 918
Gęstość: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011083
Numer CAS: 12007-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 234-514-3
Klasyfikacja Merck : 14,05524

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR