tetraboran dilitu, pure zA
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
116027407.0050
116027407.0100
116027407.0250
116027407.0500
116027407.1000
CHMP116027407.0050EA
947
PLN
CHMP116027407.0050
CHMP116027407.0100
CHMP116027407.0250
CHMP116027407.0500
CHMP116027407.1000
tetraboran dilitu, pure zA
tetraboran dilitu
Formuła:
Li₂B₄O₇ MW: 169.12 g/mol Temp. topnienia: 918 Gęstość: 1.4 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011083 Numer CAS: 12007-60-2 Numer WE (dawny EINECS): 234-514-3 Klasyfikacja Merck : 14,05524 |