Drukuj

1,4-Dioksan, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

412923000.0500 412923000.1000 412923000.2500 412923000.5000 412923000.9010
CHMP412923000.0500EA 119 PLN
CHMP412923000.0500 CHMP412923000.1000 CHMP412923000.2500 CHMP412923000.5000 CHMP412923000.9010
1,4-Dioksan, czysty
1,4-Dioksan
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 101,1 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006571
Numer CAS: 123-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8
Jednostka: 1165
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR