2-Chloro-5-formylpyridine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
H55550.03
H55550.06
H55550.03EA
779
PLN
H55550.03
H55550.06
2-Chloro-5-formylpyridine 96%
2-Chloro-5-formylpyridine
Purity: 96%
CAS No.: 23100-12-1
Molecular Formula: C6H4ClNO
Formula Weight: 141.56
Melting Point: 77-81°
MDL No.: MFCD03095223
Formuła:
C₆H₄ClNO Temp. topnienia: 77…81 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03095223 Numer CAS: 23100-12-1 |