Drukuj
Cyklopentyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C115002-100G C115002-25G
SIALC115002-100GEA 573 PLN
SIALC115002-100G SIALC115002-25G
Cyklopentyloamina, Sigma-Aldrich®
Cyklopentyloamina
Formuła: C₅H₁₁N
Temp. Wrzenia: 108 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,8689 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001380
Numer CAS: 1003-03-8
Numer WE (dawny EINECS): 213-697-3
Jednostka: 3286
ADR: 3,II