Drukuj
4-Propoxyaniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H55096.03 H55096.06
H55096.03EA 348 PLN
H55096.03 H55096.06
4-Propoxyaniline ≥97%
4-Propoxyaniline
Formuła: C₉H₁₃NO
Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043621
Numer CAS: 4469-80-1
Numer WE (dawny EINECS): 224-740-0