Drukuj

Etylobenzen, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Fenyloetan

113904709.0250 113904709.0500 113904709.1000 113904709.0100 113904709.2500 113904709.5000
CHMP113904709.0250EA 54.1 PLN
CHMP113904709.0250 CHMP113904709.0500 CHMP113904709.1000 CHMP113904709.0100 CHMP113904709.2500 CHMP113904709.5000
Etylobenzen, pure zA
Etylobenzen
Formuła: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 136.2
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 15
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011647
Numer CAS: 100-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-849-4
Jednostka: 1175
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR