Drukuj
2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Cyano-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinonitrile, 2-(6-Cyano-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-Cyano-3-pyridylboronic acid Pinacol ester, 2-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
H54689.MD H54689.03
H54689.MDEA 1190 PLN
H54689.MD H54689.03
2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 741709-63-7 Molecular Formula: C12H15BN2O2 Formula Weight: 230.07 Melting Point: 105-106° MDL No.: MFCD06657825
Formuła: C₁₂H₁₅BN₂O₂
Temp. topnienia: 105…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06657825
Numer CAS: 741709-63-7