Drukuj
Octan amonu 5 M aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Acetic acid ammonium salt
MQ200
09691-100ML 09691-1L 09691-250ML
SIAL09691-100MLEA 359 PLN
SIAL09691-100ML SIAL09691-1L SIAL09691-250ML
Octan amonu 5 M aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Octan amonu
Formuła: H₃CCOONH₄
MW: 77.08 g/mol
Temp. topnienia: 114
Temp. Zapłonu: 136
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013066
Numer CAS: 631-61-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-162-9
Klasyfikacja Merck : 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM