Kwas 4-metoksysalicylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Hydroxy-p-anisic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
H55345.06
H55345.14
H55345.06EA
408
PLN
H55345.06
H55345.14
Kwas 4-metoksysalicylowy ≥98%
Kwas 4-metoksysalicylowy
Purity: 98%
CAS No.: 2237-36-7
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 158-159°
MDL No.: MFCD00002450
Formuła:
C₈H₈O₄ Temp. Wrzenia: 327 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 158…159 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002450 Numer CAS: 2237-36-7 Numer WE (dawny EINECS): 218-801-0 |